Drucken
Kernthermometer, testo 905
Lieferant: Testo
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
0560.9055 0560.9056
620-3313EA 81 EUR
620-3313 620-3314
Kernthermometer, testo 905
Thermometer Digitalthermometer
Mini-Thermometer (Einstech- und Oberflächenmessung) mit drehbarer Anzeige
  • Einfach zu bedienen
  • Professioneller industrieller Messfühler (Thermoelement Typ K)
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Drehbare Anzeige für leichte Ablesbarkeit der Werte
The testo 905 is a fast mini thermometer with a broad measuring range. The 905-T1 has a professional industrial sensor (thermocouple K-type), which has an excellent level of accuracy, especially in the upper measuring range. The sprung, wide thermocouple measuring head of the 905-T2 guarantees a very quick reaction time, and high accuracy level since it always lies flat on the uneven surface of the object being measured.
* Temperatur bis zu 500 °C - kurzzeitig.
Lieferumfang: Mit Befestigungsclip und CR 2032 3 V Batterie für ca. 150 Stunden Betriebsdauer.