Drucken
VWR® VisiScope® TL384 M, Metallurgisches Mikroskop
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
630-1939EA 2750 EUR
630-1939
VWR® VisiScope® TL384 M, Metallurgisches Mikroskop
Mikroskope
Aufrechtes, metallurgisches Mikroskop mit IOS W-Plan MET-Objektiven für Routineanwendungen oder die Ausbildung im Labor. Mit LED-Lichtquelle sowohl zur Auflicht- als auch zur Durchlicht-Beleuchtung.
  • Beobachtungsarten: Hellfeld (Auf- und Durchlicht), einfache Polarisation (Auflicht)
  • Effiziente, energiesparende LED-Lampe mit Helligkeitsregelung
  • Abbe-Kondensor mit Irisblende und graduierter NA-Skala
  • Objekttisch mit Hartglasplatte
  • Modernes und ergonomisches Stativ, einstellbare Fokussierungsspannung und Anschlag
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven und Netzteil mit Steckeradaptern geliefert.