Drucken
Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Lieferant: MENZEL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AG00008532E01 AG00008632E01 AA00008132E01 AG00008432E012 AG00008032E012 AG00008132E012 AG00008232E20 AA00008032E011
630-2100EA 8.5 EUR
630-2100 630-2892 630-2835 630-2863 630-2859 630-2860 630-2861 630-3489
Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Aus extra-weißem Glas hergestellt, sauber gewaschen und poliert.
  • Zur Kennzeichnung und Farbcodierung mit Beschriftungsfeldern in 7 Standardfarben erhältlich
  • Beschriftungsfeld ist gegen alle üblichen Lösungsmittel resistent
  • Durch das extra dicke Beschriftungsfeld wird ein Kleben oder Zerkratzen der Gläser verhindert
Geeignen für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).
Complies with ISO 8037/I
Zertifizierungen: ISO 8037/I.
Verpackung: In Kartonschachteln mit 50.