Drucken
Adhäsionsobjektträger, Apex Superior
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3800080E
630-2184EA 24.5 EUR
630-2184
Adhäsionsobjektträger, Apex Superior
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Diese adhäsiven Objektträger verfügen über eine spezielle Beschichtung für eine positive Ladung, die die Hydrophilie des Objektträgers erhöht.
  • Homogener Auftrag wässriger Färbemittel und Reagenzien
  • Einheitliche Färbung auf dem gesamten Objektträger
Für anspruchsvolle Verfahren wie standardmäßige IHC- und HIER-Techniken.