Drucken
Versandbehälter mit Schraubverschluss
Lieferant: MARIENFELD
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
5223200
630-2769EA 0 EUR
630-2769
Versandbehälter mit Schraubverschluss
Objektträger-Versandbehälter
Klarer Polypropylenbehälter mit Polyethylenkappe für Pathologie (20 ml).
Ø×H: 31×48 mm