Drucken
Digitalmikroskope, Emspira 3
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
10450851_P 10450936_P 10450923
630-3381EA 13570 EUR
630-3381 630-3382 LEIM10450923
Digitalmikroskope, Emspira 3
Mikroskope
Emspira 3 digital microscope empowers users to streamline inspection processes, cover inspection needs flexibly, and work with confidence. An ideal partner for manipulation, quality control, inspection and research applications.
  • Flexibility thanks to the modular design and large variety of accessories
  • Ease of use - create overlays and reference images for comparison
  • Future proof - capture directly to USB stick or network folder or send images via email
  • Intuitive, customisable UI with mouse controls
  • High quality, robust and antimicrobial housing AgTreat™ - IP 21
Streamline your inspection process
Emspira 3 helps you to perform comprehensive visual inspection tasks with no need for a PC, giving you in addition the advantage of less clutter. Its integrated on-screen display (OSD) provides intuitive tools for stand-alone operation.
Directly compare to references with a single click
Pass / fail decision making is facilitated by comparing the live image directly to reference images or customized overlays with a single click. It is especially helpful for recurring tasks, e.g. checking if parts or components are within specified tolerances.
Keep your data easily available at all times
Minimize the risk of data loss by keeping results and data on your local network for worry-free storage. This capability gives you the confidence that all relevant data is available when you need it.
Anpassbar an Ihre wechselnden Aufgaben
Dank seines modularen Aufbaus und der großen Auswahl an Zubehör können Sie Emspira 3 an die Anforderungen zahlreicher Proben anpassen und problemlos auf die sich ändernden Anforderungen spezifischer Anwendungen, bei z. B. Fehleranalysen und in F&E, reagieren. Je nach Aufgabenstellung können Sie wählen, wie Bilder gespeichert werden sollen - auf USB-Sticks oder in Netzwerkordnern.
Einfach zu benutzen – für jeden entwickelt
Emspira 3 wurde für alle Benutzerlevel entwickelt. Bedienen Sie das System intuitiv und mit minimalem Schulungsaufwand und sparen so Zeit und Mühe. Arbeiten Sie, wie Sie es bevorzugen - mit Maus, Tastatur, Touch-Display und Hand- / Fußschalter.
Ergonomischer Arbeitsplatz
Als Digitalmikroskop ohne Okulare bietet das Emspira 3 ergonomische Vorteile. Es erlaubt dem Benutzer eine komfortablere Inspektion bei geringerer Belastung dank der Betrachtung schneller Live-Bilder (bis zu 60 fps) in 4K-Auflösung auf einem Monitor.
Bestellinformation: Bitte beachten Sie, dass das Netzkabel separat bestellt werden muss (ausgenommen Stand-Alone-Konfigurationen) Zwei Jahre Garantie.
Lieferumfang: 630-3381 Lieferumfang: Mikroskop Emspira 3, Objektiv 1.0x Planapo Z-Serie, Adapter-Telezentrisch (0.8× und 1,0× Planapo), Adapter M60-Gehäuse auf M42-Objektivgewinde, Fokusantrieb 300 mm M-Serie Routine, Mikroskopträger, Auflichtbasis (Medium mit Antischock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor für LED3000 RL, Netzteil für LED3000/LED5000, Staubschutzhülle (40×35×60 cm, antistatisch), 10"-Touch-HDMI-Monitor mit Standard-Säulenhalterung, Emspira 3 Standalone Bausatz, Netzkabel.
630-3382 Lieferumfang: Mikroskop Emspira 3 - 4k-Paket, Objektiv 1.0x Planapo Z-Serie, Adapter-Telezentrisch (0.8× und 1.0× Planapo), Adapter M60-Gehäuse auf M42-Objektivgewinde, Fokusantrieb 300 mm M-Serie Routine, Mikroskopträger, Auflichtbasis (Medium mit Antischock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor für LED3000 RL, Netzteil für LED3000/LED5000, Staubschutzhülle (40×35×60 cm, antistatisch), Netzkabel.