Drucken
Silikonflüssigkeiten, vormals Dow Corning 200®
Lieferant: DOW CORNING
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
630068C 630078E 630098Y 630185G
630068CEA 0 EUR
630068C 630078E 630098Y 630185G
Silikonflüssigkeiten, vormals Dow Corning 200®
Flüssigkeiten für Umwälzbäder
Eine Palette von Silikonflüssigkeiten zum Einsatz in Bädern. Geringe Toxizität, inert und langlebig aufgrund ihrer geringen Verflüchtigung.
  • Nicht korrosiv
  • Hoher Flammpunkt
  • Lange Lebensdauer
  • Geringe Verdampfung
Die Flüssigkeiten besitzen ausgezeichnete Wärmeübertragungseigenschaften und decken einen weiten Temperaturbereich von −40 bis +200 °C ab.
1 cS = 1 mm²/s
Achtung! Bitte beachten: Bei hohen Temperaturen können gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden. Bei Temperaturen über 140 °C muss dieses Material in einem Abzug verarbeitet werden.