Drucken
Rotationsmikrotom, halbautomatisch, CUT 5062
Lieferant: Slee
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
10070001
631-0542EA 12200 EUR
631-0542
Rotationsmikrotom, halbautomatisch, CUT 5062
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Mikrotome
Das CUT 5062 ist ein halbautomatisches Rotationsmikrotom für Paraffinschnitte.
  • Motorische Trimmfunktion bis 750 µm, frei einstellbar
  • Motorischer Vorschub/Rückzug
  • Automatischer Vorschub in 2 Geschwindigkeiten
  • Variable Retraktion
  • Schnittzähler
  • Elektrische automatische Stopp-Funktion
In der medizinischen Forschung, Routinediagnostik oder Industrieanwendungen. Das modulare Design ermöglicht individuell abgestimmte Kombinationen aus einer Vielzahl von Zubehörteilen.