Drucken
Zählkammern, C-Chip
Lieferant: NANOENTEK
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
DHC-B01 DHC-B02 DHC-F01 DHC-M01 DHC-N01 DHC-N04
631-1094EA 255 EUR
631-1094 631-1095 631-1096 631-1097 631-1098 NANODHC-N04
Zählkammern, C-Chip
Objektträger Zählkammern
Zählkammern aus hochwertigem Kunststoff, dessen optischen Eigenschaften mit denen von Quarzglas vergleichbar sind, zur Anwendung in der Blutanalyse (Hämatologie).
  • Garantierte Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit; kein Reinigungsaufwand, da zum einmaligen Gebrauch
  • Einweg-Hämozytometer, für die keine Deckgläser nötig sind
  • Chip reduziert das Risiko eines Kontakts mit infektiösen Proben sowie von Kontaminationen
Geeignet für Zellzählung und Zellkultur, Konzentrationsbestimmung und Viabilitätstests, Bakterien- und Pilzsporenzählung, IVF, Spermienzählung für die IUI.