Drucken
VWR®, Versandbehälter für Objektträger
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
631-1515EA 25.1 EUR
631-1515
VWR®, Versandbehälter für Objektträger
Objektträger-Versandbehälter
Diese Boxen sind für den Versand, die Lagerung oder das Färben von Objektträgern konzipiert.
  • Führungsschienen im Inneren halten die Objektträger getrennt voneinander und erlauben eine einfache Entnahme
  • Fest schließender Deckel zur sicheren Aufbewahrung der Objektträger – seitliche Öffnung
  • Farblich sortiert (rot, gelb, blau, violett, orange) zur leichteren Identifizierung