Drucken
Kompakt-Wasserbad mit Peltier-Thermostatisierung, PT31
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
PT31
635-2650EA 2130 EUR
635-2650
Kompakt-Wasserbad mit Peltier-Thermostatisierung, PT31
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Wärmeumwälzthermostate
Vielseitiges, kompaktes Hochleistungs-Thermostatisierungsbad mit elektronischem Peltier-Thermostat zur Temperierung von Refraktometern und Viskosimetern.
  • Kompakt - geringer Platzbedarf
  • Benutzerfreundlich und robust
  • Inklusive Pumpe und Pumpenanschlüsse