Drucken
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
65361-250MG
65361-250MGEA 141 EUR
65361-250MG
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure, Supelco®
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
MDL Number: MFCD00004184
CAS-Nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=935a3e6075d76880ed62b9ef544c8706a2587381&vid=935a3e6075d76880ed62b9ef544c8706a2587381&prid=web&clid=SAPDAM