Drucken
VWR® pHenomenal® pH 1100 H, pH-/mV-/°C-Messgerät, tragbar
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
662-1659EA 769 EUR
662-1659
VWR® pHenomenal® pH 1100 H, pH-/mV-/°C-Messgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Messungen im Freien. Komplett mit wasserdichtem USB-Ausgang zum Anschluß an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig die Werte für pH/mV und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h
  • Speicherkapazität für automatische Speicherungen von 5000 Datensätzen; zusätzliche Kapazität zur manuellen Speicherung von 200 Datensätzen
  • Automatische Abschaltung: Einstellbar von 10 min bis 24 h
  • Automatische Puffererkennung von DIN- und NIST-Puffern (1,68 / 4,00 /6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Drei zusätzliche technische Puffer im Speicher bei 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) (pH 10,00 nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Erweiterte Selbsttest- und Diagnosefunktionen (Elektrodenleistungsprüfung, Abdriftkontrolle); Kalibrierungssymbol zeigt an, wann eine Rekalibrierung erforderlich ist
  • Geringer Energieverbrauch: 4× AA-Batterien für über 1000 Betriebsstunden
Bestellinformation: Ready to use pH portable set pH 1100 H includes instrument in robust plastic case, gel epoxy pH electrode with built-in temperature sensor 111 (1 m cable), starter kit (two buffers (4,00 + 7,00), one plastic beaker), stand and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
Lieferumfang: Das einsatzbereite pH-Kit pH 1100 H (662-1659) wird mit Messgerät in robustem Kunststoffkoffer, Stativ, vier LR06-Batterien, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, 50-ml-Kunststoffbecher, zwei Puffern (4,00 + 7,00), und pH-Elektrode 111 aus Gel-Epoxid mit integriertem Temperaturfühler (1 m-Kabel) geliefert.