Drucken
VWR® CO 310/CO 310 M, Leitfähigkeitsmessgerät, tragbar
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
663-0164EA 749 EUR
663-0164 663-0165 663-0340 663-0341 663-0342
VWR® CO 310/CO 310 M, Leitfähigkeitsmessgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Diese tragbaren, wirtschaftlichen Messgeräte können gleichzeitig Leitfähigkeit, spezifische Leitfähigkeit, Salinität, TDS (gesamte gelöste Feststoffe) und Temperatur messen.
  • Wasserdichtes Gehäuse nach IP 67, große Anzeige und einfach zu verwendendes Tastenfeld
  • Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
  • Aufrufbarer Speicher für 50 oder 250 Datensätze
  • 500 (CO 310 M) oder 1000 (CO 310) Stunden Batterielebensdauer; automatische Abschaltfunktion (nach 30 Min. Nichtgebrauch)
  • Elektroden-Offset-Erkennung; automatischer Haltemodus und dauerhafte Anzeige von Messwerten
Zusatzfunktionen von CO 310 M:
- Erweiterte Speicherkapazität (250 Datensätze)
- Wasserdichter USB-Anschluss zur Datenübertragung an einen PC (keine Software erforderlich)
- Echtzeituhr für gespeicherte Daten
- Erinnerung an Neukalibrierung (wählbar von 0 bis 60 Tagen)
Entwickelt für schnelle und genaue Messungen in verschiedenen Anwendungen im Außeneinsatz.
Garantie: 3 Jahre (Gerät), 6 Monate (Kabel und Sonde).
Lieferumfang: Werden in einem Tragekoffer mit Leitfähigkeits-/°C-Sensor mit 1 oder 4-m-Kabel geliefert.