Drucken
VWR® DO 40, Gelöstsauerstoff-Messgerät
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
664-0234EA 400 EUR
664-0234
VWR® DO 40, Gelöstsauerstoff-Messgerät
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Dieses tragbare Sauerstoffmessgerät mit wartungsfreundlichem galvanischem Sensor ist ein Einsteigergerät für den alltäglichen Einsatz. Konzentrationen in mg/l (ppm) und Sättigung in Prozent können direkt ohne die Verwendung von Tabellen abgelesen werden.
  • Ergonomisches, staub- und wasserdichtes ABS-Gehäuse (IP 65/67)
  • 3-zeiliges Display mit Batteriestatusanzeige und Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch eine unzerbrechliche Scheibe, Overhead-Display auf Tastendruck
  • Einfache Kalibrierung auf Tastendruck
  • HOLD-Funktion, Min./Max.-Werte, Stabilitätserkennung, automatische Einstellung für Umgebungsluft
  • Lange Batterielebensdauer (>3000 h)
Ideal für den Einsatz in Süßwasser- und Salzwasseraquarien, Aquakultur/Fischzucht sowie zur Überwachung von Brunnen und Wasserkörpern. Zum Schutz der Membran wird die Verwendung einer Schutzkappe beim Einsatz in Wasserkörpern empfohlen.
Lieferumfang: Lieferung mit galvanischem Sensor (mit 2-m-Kabel und integriertem Temperaturfühler), Ersatz-Membrankappe, 100 Ersatz-Elektrolyten, zwei Batterien und Handbuch.