Drucken
Zinc standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
67902-100ML
67902-100MLEA 58.2 EUR
67902-100ML
Zinc standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Standards Kationischer Standards Zink-Standards
Zertifizierungen: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034