Drucken
Zink 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
6946.0100EA 0 EUR
6946.0100
Zink 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®
Zinc
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
Merck Index: 12,10255