Drucken
Florisil-Schüttbefüllungsmaterial, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
7061-00EA 62.6 EUR
7061-00
Florisil-Schüttbefüllungsmaterial, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Chromatographie-Sorbentien SPE-Sorbentien
SPE-Sorbent für Reinigungssäulen. Geeignet für die Bestimmung des Kohlenwasserstofföl-Index gemäß ISO 9377-2 und NEN 5733.