Drucken
Abstrichbestecke mit Transportmedium
Lieferant: COPAN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
111C.USE 113C.USE 117C.USE 132C.USE 134C.USE 139C.USE 143C.USE 125C.USE 136C.USE
710-0443EA 42.2 EUR
710-0443 710-0445 710-0446 710-0449 710-0924 710-0926 710-0927 710-0923 710-0925
Abstrichbestecke mit Transportmedium
Tupfer Transport-Tupfer
A range of collection and transport devices for bacterial specimens.
  • Tip and tube ensure viability of a wide range of bacteria for 24 to 48 hours
  • Performance tested for aerobic and anaerobic organisms
  • Class IIa surgical type device for single use
Suitable for collecting samples from the natural orifices of the body and wounds.
Verpackung: Individually in a bag with a tamper-proof closure, which turns white after opening.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904