Drucken
Tupfers im Röhrchen
Lieferant: COPAN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
155C 160C 168C 159C 162C
710-0457EA 29.3 EUR
710-0457 710-0430 710-0461 710-0928 710-0929
Tupfers im Röhrchen
Tupfer Tupfer im Röhrchen
Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
  • Sterile
  • Each tube has a tamper-proof cap
  • Batch number, expiry date, and full description printed on each tube
Suitable for medical use guarantees that all swab tubes are non toxic and have low moisture permeability.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904