Drucken
Reingungsstäbchen, CleanFoam®, großer runder Schaumstoffkopf
Lieferant: Texwipe
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
TX708A_I TX708A
TEXWTX708A_IEA 26 EUR
TEXWTX708A_I 710-0548
Reingungsstäbchen, CleanFoam®, großer runder Schaumstoffkopf
Tupfer Reinigungstupfer
Thermisch strukturverfestigtes Reinigungsstäbchenmit einer Porosität von 100 Poren pro Zoll.
  • Head will not crack or chip
  • Inherent softness and low abrasion protect delicate components
  • Large circular head on a long and easy grip handle
Es kann für eine Vielzahl industrieller Anwendungen verwendet werden, von allgemeinen Montageanwendungen bis hin zu Reinräumen. Ideal für Anwendungen, die hohe Saugfähigkeit, geringe Partikelfreisetzung und gleichmäßige Verteilung von Lösungsmitteln erfordern.
Verpackung: im Reinraum verarbeitet. Beutel-in-Beutel verpackt.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904