Drucken
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Propyl Sulfonic Acid
Lieferant: Avantor
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
7155-03EA 347.32 EUR
7155-03
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Propyl Sulfonic Acid
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20-µm-PE-Fritten.
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit einem Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 l
  • Verarbeitung durch Vakuum, Überdruck oder Zentrifugation
Allgemeine Anwendungen: Ionische, basische Analyten.
Diese SPE-Säulen können im starken Kationenaustauschmodus verwendet werden.