Drucken
Biopsie-Pads
Lieferant: Simport Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M476-2 M476-1 M476-3 M476-4
720-0400EA 74.6 EUR
720-0400 720-0211 720-0401 720-1366
Biopsie-Pads
Biopsieschwämmchen
Mit den Biopsie-Pads werden Biopsieproben fixiert, damit sie während des Bearbeitungsvorgangs nicht verloren gehen.
  • Temperaturbeständig von −40 bis +121 °C
They are made of a specially formulated foam which is always verified for consistency throughout in order to achieve optimum solvent flow. Biopsy samples are sandwiched between two foam pads and are placed either in tissue capsules or cassettes with metal or plastic lids.