Drucken
Specimen bottle, B352
Lieferant: Simport Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
B352 B352-1
720-0390EA 915 EUR
720-0390 720-0391
Specimen bottle, B352
Flaschen Drosophila-Flaschen
Polypropylene bottle useful as a Drosophila stock bottle.
  • Graduated from 0 to 170 ml and 0 to 6 oz.
  • Can also be used as a drosophila stock bottle
  • Snap cap supplied separately
  • Autoclavable
Bottles feature a dip-stick well for small volume testing and a pour spout for dripless pouring. The square base makes this bottle very stable.
Bestellinformation: Snap cap must be purchased separately.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904