Drucken
VWR® Q Path®, Biopsie-Pads
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
720-2254EA 38.7 EUR
720-2254 720-2255
VWR® Q Path®, Biopsie-Pads
Biopsieschwämmchen
Polyesterurethanschaum. Zum Fixieren von Biopsieproben, damit diese nicht verloren gehen. Flüssigkeiten können während der Verarbeitung frei durch das Gewebe laufen.
  • Individuell zuzuschneiden
  • Sofort gebrauchsfertig
  • Lösungsmittelbeständig
Verpackt in Beuteln à 500 Stück.