Drucken
Biopsie-Pads
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3801000 3801020
720-2428EA 18 EUR
720-2428 720-2429
Biopsie-Pads
Biopsieschwämmchen
Biopsie-Pads bestehen aus offenporigem Schaumstoff, der eine sichere und gründliche Flüssigkeitsübertragung im Gewebe ermöglicht und gleichzeitig das Präparat festhält.
  • Aus weißem oder blauem Schaumstoff erhältlich
  • Rechteckig, 25×30 mm
  • Für weniger Flüssigkeitsverschleppung während der Verarbeitung
Um ein Aufschwimmen und Artefakte zu vermeiden, sollten Biopsie-Pads in Fixiermitteln getränkt werden. Das dünne Design verhindert, dass zu viel Druck auf nicht fixierte Proben ausgeübt wird, und reduziert so die Gefahr, dass Gewebe an den Pads festklebt oder Fasern während des Einbettens auseinanderfallen.