Drucken
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Geldokumentationssysteme
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
730-1458EA 9400 EUR
730-1458 730-1469
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Geldokumentationssysteme
Photodokumentations-Systeme
VWR® Imager Geldokumentations- und Analysesysteme sind in verschiedenen Konfigurationen für Fluoreszenz- und Chemilumineszenz- Anwendungen verfügbar. Beide Modelle sind mit einer digitalen CCD-Kamera (3,8 bzw. 4 Megapixel) mit neuester USB-Technologie ausgestattet. Das Standard-System verfügt über eine 12-bit CCD-Kamera, die mittels Software auf 16-bit modifiziert werden kann. Das CHEMI Premium System, ausgestattet mit einer 'echten' 16-bit hochentwickelten, gekühlten CCD-Kamera, kann Bilder einer Vielzahl an Chemilumineszenz-Proben mit den gängigsten Substraten aufnehmen.
  • Modulares System, nach individuellen Anwenderbedürfnissen konfigurierbar
  • Automatisierte PC-Steuerung beschleunigt die Bildaufnahme und den Analysenvorgang
  • 16-bit-Technologie ermöglicht die Aufnahme sehr genauer Geldaten
  • Auto-Schließmechanismus schützt gegen die versehentliche UV-Bestrahlung, und eine große Türöffnung ermöglicht einfachen Zugang für Gelpositionierung und -betrachtung
  • Motorisierte Optik- und Beleuchtungs-Optionen ermöglichen eine einfache Geräteeinstellung und flexible Aufnahmeanwendungen
Die Systeme sind vollständig computergesteuert, mit standardmäßig automatisch gesteuerten Objektiven in beiden Systemen (mit Datenfeedback beim CHEMI Premium). Die Dunkelkammer (vollständig lichtundurchlässig und für RGB sowie anspruchsvolle Chemiluminiszenz-Anwendungen geeignet) verfügt über eine robuste Klapptür und große Öffnung für leichten Zugang zur Kammer, sowie einen elektronischen, automatischen Sicherheits-Türverschluss, um unbeabsichtigte Unterbrechungen bei langen Belichtungen zu vermeiden. Funktionen wie die Kamera- und Objektivsteuerung (inklusive Datenfeedback beim CHEMI Premium), Filterauswahl und Beleuchtung können mittels PC eingestellt werden (nicht Teil des Lieferumfangs). Zusätzlich können Benutzerfunktionen wie Kamerabelichtung, neutraler Einsatz und erweiterte dynamische Bandbreite vom Desktop ausgewählt werden. Alle Einstellungen können über einen Knopf in den Benutzereinstellungen gespeichert werden.
VWR® Imager Systeme umfassen eine moderne Bildaufnahme-Software, die eigens zur Vereinfachung der Aufnahme von Gelbildern entwickelt wurde. Die VWR® Gel Documentation Image Capture Software ist ein voll-automatisches Paket, das die Kameraintegration, Belichtung, Objektiv- und Aufnahme-Optionen mit Auto-Fokus Konfiguration zum präzisen Fokussieren steuert. Die VWR® Gel Documentation Software ist eine moderne, automatisierte Analysensoftware, die zügig eine Gelanalyse vom Laden bis zur Ausgabe des Ergebnisses innerhalb weniger Sekunden durchführt.
Mit minimaler Einweisung in die Funktionen kann der Nutzer die VWR® Gel Documentation Software für eine Vielzahl an Probenmaterialien nutzen, wie z.B. Gele, Platten, Membranen oder Spot Blots.
Mit den VWR® Imager Systemen ist es möglich, Bilder von Elektrophoresegelen aufzunehmen, die mit verschiedensten Farbstoffen gefärbt sind:
Coomassie-Blau, Silber, Ethidiumbromid, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, GelStar®, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby, SYPRO® Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q® Diamond, Deep Purple™ oder GFP Platten.
Zusätzlich ermöglicht der VWR® Imager CHEMI Premium Aufnahmen von Chemilumineszenz- und Biolumineszenz-Anwendungen, ungefärbten Gelen, sowie Alexafluor-, CFTM- und Cy®-Farbstoffen.
Um neu eingeführte Farbstoffe mit dem Gerät zu verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Avantor-Ansprechpartner.
Lieferumfang: Das Standardsystem beinhaltet eine digitale 3,8 Megapixel 12-bit CCD-Kamera (16-bit Datendatentitiefe), ein motorisiertes Zoomobjektiv sowie ein 7-Positionen Filterrad. Das CHEMI Premium System beinhaltet eine gekühlte, digitale 4 Megapixel 16-bit CCD-Kamera, ein motorisiertes Zoomobjektiv mit Datenfeedback sowie ein motorisiertes 7-Positionen Filterrad. Alle Systeme beinhalten eine Dunkelkammer, weißes Epi-Licht (Auflicht), die VWR® Gel Documentation Software und VWR® Gel Documentation Image Capture Software, Kabel und ein unterstützendes Software Paket. Illuminationsoptionen müssen dazubestellt werden.