Drucken
Selbstklebender PCR-Verschlussfilm, QuickSeal PCR™
Lieferant: iST Scientific Ltd
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
IST-120-080LR IST-120-080SR IST-120-080LS IST-120-080SS IST-120-080TS
731-0462EA 1300 EUR
731-0462 731-0448 731-0447 731-0449 731-0450
Selbstklebender PCR-Verschlussfilm, QuickSeal PCR™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Transparente Abziehfolie für PCR.
  • Nicht durchstechbar
  • Steril oder unsteril erhältlich
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +110 °C