Drucken
Selbstklebende PCR-Verschlussfolie, QuickSeal Foil PCR™
Lieferant: iST Scientific Ltd
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
IST-129-080LR IST-129-080LS IST-129-080SR IST-129-080SS IST-129-080TS
731-0456EA 895 EUR
731-0456 731-0457 731-0458 731-0459 731-0460
Selbstklebende PCR-Verschlussfolie, QuickSeal Foil PCR™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durchstechbar, Abzieh-Barrierenfolie für PCR und Probenlagerung.
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −40 bis +120 °C
  • Steril oder unsteril erhältlich