Drucken
Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil™
Lieferant: iST Scientific Ltd
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
IST-106-078LR IST-106-078LS IST-106-078SR IST-106-078SS IST-106-078TR IST-106-078TS IST-106-115LR IST-106-115SR IST-106-115TR IST-106-200LR
731-0565EA 600 EUR
731-0565 731-0569 731-0566 731-0570 731-0571 731-0573 731-0567 731-0568 731-0572 ISTSIST-106-200LR
Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durchstechbarer Folienverschluss mit guter Beständigkeit gegen Lösungsmittel. Geeignet für PCR, Verbundlagerung und Probenversand.
  • Nicht abziehbar
  • Kann mehrfach angewendet werden
  • Einfache Identifizierung der Verschlussoberfläche
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +120 °C
  • Durchstechbar