Drucken
Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil PS™
Lieferant: iST Scientific Ltd
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
IST-107-078SR IST-107-078LR IST-107-078SS IST-107-078TR IST-107-078TS IST-107-115LR IST-107-115SR IST-107-115TR IST-107-078LS IST-107-200LR
731-0575EA 836 EUR
731-0575 731-0574 731-0579 731-0580 731-0582 731-0576 731-0577 731-0581 731-0578 ISTSIST-107-200LR
Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil PS™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durchstech- und abziehbar, hochwertige Folie für Polystyrolplatten mit guter Beständigkeit gegen Lösungsmittel einschließlich DMSO. Geeignet für die PCR-Lagerung von Verbindungen bei niedrigen Temperaturen, kurzfristige Raumtemperaturlagerung von Verbindungen.
  • Abziehbar nur bei Polystyrolplatten
  • Kann mehrfach angewendet werden
  • Einfache Identifizierung der nicht verschließenden Oberfläche
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis 110 °C