Drucken
Selbstklebende Verschlussfolien für Mikrotiterplatten, QuickSeal Micro™
Lieferant: iST Scientific Ltd
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
IST-125-080TS IST-125-080SS IST-125-080SR IST-125-080LS IST-125-080LR
731-0628EA 20.4 EUR
731-0628 731-0627 731-0625 731-0626 731-0624
Selbstklebende Verschlussfolien für Mikrotiterplatten, QuickSeal Micro™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Transparenter abziehbarer Film für die Lagerung. Geeignet für wässrige Proben.
  • Nicht durchstechbar und von durchschnittlicher Stärke
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +80 °C