Drucken
Integriertes vertikales Elektrophoresesystem, SE300 miniVE™
Lieferant: HOEFER ELECTROPHORESIS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
SE300 SE300-10A-1.0
732-1772EA 0 EUR
732-1772 732-1773
Integriertes vertikales Elektrophoresesystem, SE300 miniVE™
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Die integrierte vertikale Elektrophorese- und Blotting-Einheit SE300 miniVE™ ermöglicht die Durchführung von Elektrophorese und Elektrotransfer in einer robusten, kompakten Einheit.
  • Schnelle, hervorragende Ergebnisse mit minimalem Puffer
  • Passive Kühlung erzeugt Gele mit geraden Bahnen und scharfen Bändern
  • Übertragen Sie bis zu 4 Gele in 45 Minuten mit nur 300 ml Puffer mithilfe optionaler SE302-Blotmodule
  • Entwickelt für die Verwendung mit einer Vielzahl vorgefertigter Gele
Lieferumfang: Komplettsystem umfasst untere Pufferkammer (Tank), Gelmodule mit Dichtungen (2 Baugruppen), Sicherheitsdeckel mit Hochspannungsleitungen, 3× rechteckige Glasplatten (10×10,5 cm), 3× gekerbte Glasplatten (10×10,5 cm), Kämme (2× 10-Well, 1,0 mm dick), 4× T-Abstandshalter (1,0 mm dick), 2× Well-Positionierungsaufkleber, Plattentrennwerkzeug und Gelversiegelung. Grundeinheit enthält dasselbe wie oben, jedoch ohne Kämme, Abstandshalter und Glasplatten, die separat bestellt werden können.