Drucken
Universal-Agarose, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
732-2789EA 396 EUR
732-2789 732-2788
Universal-Agarose, peqGOLD
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Hochwertige Standard-Agarose für Routine-Analysen mit sehr weitem Trennbereich (0,05 − 50 kbp). Durch hohe Gelstärke auch optimal für Blotting-Anwendungen. Frei von RNasen, DNasen und Enzyminhibitoren.