Drucken
UV-Vis-Spektralfotometer, NanoDrop™ One/Onec
Lieferant: Thermo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
732-2849EA 0 EUR
732-2849 732-2848
UV-Vis-Spektralfotometer, NanoDrop™ One/Onec
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Quantifizieren und qualifizieren Sie DNA-, RNA- und Proteinproben mit nur 1 - 2 µl und erhalten Sie mit dem Thermo Scientific™ NanoDrop™ One Mikrovolumen-UV-Vis-Spektrophotometer in Sekundenschnelle vollständige Spektraldaten.
  • Vermeiden Sie kostspielige Verzögerungen – identifizieren Sie Verunreinigungen, erhalten Sie korrigierte Konzentrationen und freuen Sie sich über den Erfolg Ihrer nachgelagerten Anwendungen
  • Schnelles Sammeln von Daten – Auto-Blank- und Auto-Measure-Modi sparen Zeit beim Organisieren von Daten
  • Sparen Sie Platz auf dem Labortisch – benutzerfreundliche lokale Steuerung mit schlankem, eigenständigem Design bedeutet, dass kein PC erforderlich ist
  • Großer Spektralbereich (190 - 850 nm) zur Messung einer Vielzahl von Probenarten
  • Sockelmessungen, die nur 0,5 - 2 µL Ihrer Probe benötigen und selbst bei hochkonzentrierten Proben keine Probenverdünnung erfordern
  • Vorkonfigurierte Methoden für DNA, Protein A280, Microarray, Protein and Labels, Pierce 660, Bradford, BCA und Lowry
  • Benutzerfreundliche Software mit benutzerdefinierten Methoden und Datenexportfunktionen
  • Das Instrument wird mit einer 2-Jahres-Garantie für eine sorgenfreie Unterstützung geliefert
Vermeiden Sie kostspielige Verzögerungen bei der Fehlersuche nach fehlgeschlagenen Experimenten mit einem verbesserten Verständnis der Probenqualität mit dem NanoDrop One-Spektrophotometer, das mit der innovativen Thermo Scientific™Acclaro™ Sample Intelligence-Technologie ausgestattet ist. Erhalten Sie genaue Messungen für konzentrierte Proben, ohne dass Verdünnungen erforderlich sind – alles mit der Geschwindigkeit und Einfachheit der ursprünglichen NanoDrop 2000-Instrumente, auf die Sie sich verlassen können.
Die Acclaro™-Technologie verbessert das Benutzerverständnis der Probenqualität und liefert gleichzeitig genaue quantitative Messungen. Die frühzeitige Erkennung von Verunreinigungen kann den Ausfall nachgelagerter Anwendungen verhindern und Tage der Fehlerbehebung einsparen. Mit der Acclaro-Technologie können Sie die Probenqualität in Sekundenschnelle überprüfen - Probenverunreinigungen identifizieren und korrigierte Konzentrationsergebnisse erhalten. Greifen Sie über Warnmeldungen auf Informationen zu - erhalten Sie sofortiges Feedback zur Probenqualität mit technischem On-Demand-Support und geführter Fehlerbehebung. Verlassen Sie sich auf genaue Ergebnisse - stellen Sie die Messintegrität mit eingebettetem Sensor und digitaler Bildanalyse sicher.
Ergonomic, standalone design - integrated Android™ tablet eliminates the need for a separate computer and provides modern connectivity for seamless data transfer via Wireless*, Ethernet or USB. Auto-Measure and Auto-Blank functions - multi-sample processing can be streamlined with instant measurements that occur when the pedestal arm is down. These functions can be turned ON or OFF with a single tap on the screen.
Größerer dynamischer Bereich - keine Verdünnungen für hochkonzentrierte Proben erforderlich (dsDNA bei 27.500 ug/µL) mit Auto-Range-Weglängentechnologie. Integriertes Lernzentrum - ein Archiv mit Antworten mit technischen Support-Dokumenten und pädagogischen Animationen, die Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen. Enthält sowohl Sockel- als auch Küvettenpositionen, um die experimentelle Flexibilität zu erweitern und den Dynamikbereich zu erhöhen. Messen Sie verdünnte Proben, führen Sie kinetische Experimente durch und nehmen Sie Messungen der optischen Dichte von Bakterienkulturen vor. Küvettenposition umfasst Temperaturkontrolle und Rühren.
Die Kombination des einzigartigen Probenrückhaltesystems mit Küvettenfunktion ermöglicht niedrige und hohe Konzentrationen (2,0 - 27.500 ng/µL dsDNA und 0,06 - 820 mg/mL BSA).
Zusätzliche Küvettenposition - das Spektralphotometer Thermo Scientific™ NanoDrop™ OneC erhöht die experimentelle Flexibilität und erhöht den Dynamikbereich. Verwenden Sie Küvetten, um verdünnte Proben und die optische Dichte von Bakterienkulturen zu messen oder um kinetische Experimente durchzuführen. Inklusive Küvettentemperaturregelung und Rühren. Die Küvettenposition kann mit nach oben oder unten gerichtetem Instrumentenarm verwendet werden.
Zertifizierungen: Alle NanoDrop-Instrumente entsprechen CE und UL/CSA.
Bestellinformation: Wi-Fi-Modell in bestimmten Ländern nicht verfügbar; wenden Sie sich an Ihren Avantor-Vertreter.
Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Zwecke.