Drucken
Aufbewahrungsplatten, 96-Well
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AB-0796
732-4885EA 226 EUR
732-4885
Aufbewahrungsplatten, 96-Well
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP. Ideal für die Substanzlagerung, Screening und die Probenanzucht.
  • 96 runde Vertiefungen – maximales Wellvolumen 370 µl
  • U-förmiger Vertiefungsboden
  • Alphanumerische Rasterreferenz und Abmessungen nach Industriestandard
  • Stützrippen als einfache Hilfe beim Stapeln und zur Verbesserung der Zentrifugierbarkeit
Farbe: Natur
Colour: Natural