Drucken
Filterspitzen, Thermo Scientific™ ClipTip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
94420213 94420218 94420253 94420258 94420313 94420318 94420513 94420518 94420713 94420718 94420043 94420053 94420103 94420153 94420813 94420818 94420613 94420063 94420073
732-1618EA 69.3 EUR
732-1618 732-1619 732-1620 732-1621 732-1622 732-1623 732-1624 732-1625 732-1626 732-1627 732-5053 732-5050 732-5051 732-5052 732-5054 732-5055 613-6197 732-3664 613-6196
Filterspitzen, Thermo Scientific™ ClipTip™
Pipettenspitzen
Die gefilterten ClipTip Pipettenspitzen bieten Sicherheit durch eine einzigartige und innovative Arretiertechnologie, die auf jedem Kanal eine vollständige Abdichtung bietet, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
  • Pipettenspitzen mit Clips zum Befestigen der Spitzen und für eine vollständige Abdichtung
  • Technologie für geringe Retention für eine maximale Rückgewinnung der Proben
  • Als frei von Verunreinigungen mit RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxinen zertifiziert
  • Umweltfreundliche Nachfülleinsatz-Verpackung verbraucht weniger Plastik
  • Jeder Spitzeneinsatz verfügt über Chargen- und Volumeninformationen, die mit einem Tintenstrahldrucker aufgedruckt worden sind
  • Durch die praktische Farbkodierung können F1-ClipTip™ und E1-ClipTip™ Pipetten einfach dem entsprechenden ClipTip™ Pipettenspitzen-Rackeinsatz zugeordnet werden
All ClipTip® pipette tips feature a hydrophobic inner surface which effectively prevent liquid retention. The tips are available in five volumes and in multiple packaging options, including environmentally friendly reload stacks.
The innovative three interlocking clip design ensures the tip is held securely on the F1-ClipTip® pipette until - and only until - it is released.
Zertifizierungen: Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485. The F1-ClipTip® pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe.
Bestellinformation: A lot specific Certificate of Conformity is provided with each unit box.