Drucken
Agarose, MetaPhor™
Lieferant: LONZA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
50181 50180 50184
733-1211EA 269 EUR
733-1211 733-1210 733-1212
Agarose, MetaPhor™
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Agarose mit mittlerem Schmelzpunkt, ideal für die Auflösung von DNA-Fragmenten, PCR- und RT-PCR-Produkten, die sich in der Größe um 2 % unterscheiden, im Bereich von 20 bis 800 bp, durch U-Boot-Gelelektrophorese.
MetaPhor™ Agarosegel ist ideal für die Auflösung von AMPFLPs, STRs sowie Tri- und Tetranukleotid-Wiederholungen.