Drucken

SeaKem® ME Agarose

Lieferant: LONZA
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

50014 50010 50011
733-1539EA 1570 EUR
733-1539 733-1553 733-1554
SeaKem® ME Agarose
Agarose
Melting Pt: 60…90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR