Drucken
FlashGel™ System für RNA
Lieferant: LONZA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
57027 57024 57028
733-1617EA 226 EUR
733-1617 733-1612 733-1618
FlashGel™ System für RNA
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das FlashGel™ System für RNA ist optimal auf die besonderen Anforderungen von RNA abgestimmt und ein ideales Hilfsmittel zur schnellen Analyse der Probenintegrität. Qualitativ hochwertige und unbeschädigte RNA ist unverzichtbar, um bei der Genexpression, der Northern-Analyse, dem Aufbau einer cDNA-Bibliothek und der cDNA-Markierung für Mikroarrays konsistente Ergebnisse zu erzielen. Die meisten Protokolle empfehlen vor der Downstream-Analyse eine RNA-Überprüfung.
  • Vollständige RNA-Analyse in weniger als 30 Minuten
  • Erkennt <10 ng RNA pro Bande, Trennungsbereich 0,5 kb bis 9 kb
  • Macht die Verwendung gefährlicher Reagenzien und kontaminierender RNasen überflüssig
Zertifizierungen: Einige Bestandteile und Technologien des FlashGel™ Systems werden unter Lizenz verkauft. Der in diesem Produkt enthaltene Nukleinsäurefarbstoff wird unter Lizenz von Molecular Probes, Inc ausschließlichen zu Forschungszwecken oder zur Qualitätskontrolle verkauft und ist durch angemeldete oder erteilte Patente geschützt. Die Lizenz für die FlashGel™ Dock Technologie wurde von Clare Chemical Research, Inc. erteilt. Die Lizenz für die Elektrophorese-Technologie wurde von der Temple University erteilt.
Lieferumfang: Lieferung erfolgt in Einzelkomponenten oder als Starter-Kit. Das Starter Kit enthält eine Packung 9× 12+1 FlashGel™ RNA-Kassetten (1,2 %); Probenpuffer; RNA-Marker und molekularbiologisch reines Wasser. Das FlashGel™ Dock ist separat erhältlich.
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Das Gel ist vor Zugriff von außen geschützt. Nicht zur Entnahme geeignet.