Drucken
VWR®, Drosophila-Lagerflaschen
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
734-1249EA 394 EUR
734-1249 734-1250 734-1260 734-1261
VWR®, Drosophila-Lagerflaschen
Flaschen Drosophila-Flaschen
PP-Flaschen mit rundem oder quadratischem Boden oder PE-Flaschen mit quadratischem Boden.
  • Dünnwandige Ausführung für hervorragende Sicht
  • Oben biegbar zur einfachen Entfernung des Papierdeckels
  • Erhabene Graduierung
Flasche Nr. 734-1259 mit breiterem Rand zur sicheren Befestigung des Papierdeckels.
Flasche 734-1250 mit Vertiefung am Boden zur besseren Fixierung von Medien.
PP-Flaschen sind autoklavierbar, PE-Flaschen nicht.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904