Drucken
Gestell für Kryoröhrchen, Corning®
Lieferant: Corning
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
431131
734-1882EA 104.94 EUR
734-1882
Gestell für Kryoröhrchen, Corning®
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
Dieses wiederverwendbare PP-Rack fasst 50 kryogene Vials.
  • Verriegelungsfunktion zur Verwendung mit allen selbst stehenden Corning®-Vials
  • Kann mit einer Hand geöffnet werden