Drucken
Zählkammern, Arthur™
Lieferant: NANOENTEK
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AC0050
734-2896EA 220 EUR
734-2896
Zählkammern, Arthur™
Objektträger Kammerobjektträger
Arthur™ Cell analysis slides are designed for use with the Arthur™.
  • Assay for cells including GFP&RFP expression, apoptosis, cell viability, cell cycle, and cell counting
  • Eliminates washing steps and cross contamination between samples (fully disposable)
Size: 110×24×1,9 mm