Drucken
U96 DeepWell™ Platten 1,3 und 2,0 ml, Nunc®
Lieferant: Thermo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
260251 260252 278743 278752
736-0600EA 629 EUR
736-0600 736-0601 736-0606 736-0607
U96 DeepWell™ Platten 1,3 und 2,0 ml, Nunc®
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP. Flaches Design und shared Wall-Technologie sorgen für ein größeres Well-Volumen. Ideal zur Probennahme, Lagerung und für Substanzbibliotheken in der kombinatorischen Chemie.
  • Abgerundete Well-Form reduziert die Flüssigkeitsretention
  • Beständig gegen die meisten in der kombinatorischen Chemie benutzten Chemikalien, Lösungsmittel und Alkohole
  • Well-Form für ein optimales Fassungsvermögen und ein verbessertes Mischen
  • Alphanumerische Gitterteilung zur schnellen Identifizierung der Proben
  • Die sterilen Platten sind garantiert RNase- und DNase-frei
Farbe: Klar.
Colour: Clear