Drucken
4-Aminophenylphosphate sodium salt, Hyrdrat ≥98,0% (durch TLC) zur Analyse, elektrochemischer Grad, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
75113-100MG
75113-100MGEA 196 EUR
75113-100MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt, Hyrdrat ≥98,0% (durch TLC) zur Analyse, elektrochemischer Grad, Supelco®
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate may be used as a reagent for the sensitive detection and estimation of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) in undiluted serum developed via the process of electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Formel: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
MW: 283.2 g/mol
CAS-Nummer: 108084-47-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47d22e64e0ebb00247e57a4a2e41be9366543da3&vid=47d22e64e0ebb00247e57a4a2e41be9366543da3&prid=web&clid=SAPDAM