Drucken
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Isoxaben
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
75772-50MG
75772-50MGEA 91.3 EUR
75772-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Isoxaben
Standards Organische Standards
Es ist zur Verwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Kalibrierung in der Chromatographie und anderen Analysetechniken vorgesehen. Isoxaben CRM kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Messung der Wirkung von Isoxaben auf die Aufnahme von radioaktiv markierter Glucose, Leucin, Uracil und Acetat in säureunlösliches Zellwandmaterial, Protein, Nukleinsäuren bzw. Fettsäuren in Arabidopsis thaliana
  • Bestimmung der relativen Toxizität von Isoxaben und zwei seiner primären Metaboliten in Sojabohnen- und Weizenzellkulturen
  • Untersuchung der Wirkung von Trifluralin, Pronamid, Haloxyfop-p-Methyl, Propaquizafop und Isoxaben auf die Unkrautbekämpfung und den Rapsertrag
  • Untersuchung des Abbaus von Isoxaben im Boden und in einem wässrigen System, gefolgt von Isolierung und Identifizierung der gebildeten Abbauprodukte
  • Untersuchung der Wirkung von vier verschiedenen organischen Abfällen – kompostierter Schafmist, verbrauchter Kaffeesatz, kompostierte Kiefernrinde und Kokosfaser – auf die potenzielle Grundwasserverschmutzung durch Propanil, Isoxaben, Cadusafos und Pencycuron unter Laborbedingungen
Achtung! Bitte beachten: P273 – P501