RenLam® M-1 for microscopy, suitable as a embedding medium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
78711-1L
78711-250ML
78711-1LEA
151
EUR
78711-1L
78711-250ML
RenLam® M-1 for microscopy, suitable as a embedding medium, Sigma-Aldrich®
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
To be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Achtung! Bitte beachten: Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.