Drucken

Triethylcitrat zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ200

8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 23.8 EUR
8.00251.0100 8.00251.0500
Triethylcitrat zS, Sigma-Aldrich®
Triethylcitrat
Formel: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276.29 g/mol
Siedepunkt: 294
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 150
MDL Number: MFCD00009201
CAS-Nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR