Drucken

2-Hydroxyethylmethacrylat 97,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung


Stabilization: Hydrochinonmonomethylether
MQ200

8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
8.00588.0250EA 46.1 EUR
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
2-Hydroxyethylmethacrylat 97,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylmethacrylat
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Melting Pt: –60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002863
CAS-Nummer: 868-77-9
EINECS: 212-782-2

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -60 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 101 °C
Refractive Index 1.4515 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Hill Formula C6H10O3
Chemical Formula CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR