Drucken

N-Ethyldiisopropylamin zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

8.00894.0100 8.00894.0250 8.00894.1000 8.00894.9019 8.00894.9150
8.00894.0100EA 55.9 EUR
8.00894.0100 8.00894.0250 8.00894.1000 8.00894.9019 8.00894.9150
N-Ethyldiisopropylamin zS, Sigma-Aldrich®
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 127
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.76 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 1992
ADR: 3 (6.1) II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 3.9 g/l (20°C)
Melting Point -46 °C
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16 hPa (20 °C)
Flash Point 9.5 °C
Refractive Index 1.4121 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.3 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
pH 12.3 (H2O) (as an emulsion)
Ignition Point 240°C
Viscosity Kinematic 0.88 mm2/s (20 °C)
Synonyms N,N-Diisopropylethylamine
Hill Formula C8H19N
Chemical Formula [(CH3)2CH]2NCH2CH3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR